T3165
7-Methoxy-4-(trifluoromethyl)coumarin
≥99% (TLC)
Sinonimo/i:
Methyl 4-(trifluoromethyl)umbelliferyl ether
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥99% (TLC)
Forma fisica
powder
Solubilità
acetone: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Fluorescenza
λex 333 nm; λem 416 nm in methanol
Stringa SMILE
COc1ccc2c(OC(=O)C=C2C(F)(F)F)c1
InChI
1S/C11H7F3O3/c1-16-6-2-3-7-8(11(12,13)14)5-10(15)17-9(7)4-6/h2-5H,1H3
HAZHUELNIGDYQH-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3