Vai a
SML2185
PA-6
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
1,5-Bis[4-[[imino(phenyl)methyl]amino]phenoxy]pentane, N,N′-[1,5-Pentanediylbis(oxy-4,1-phenylene)]bis-benzenecarboximidamide, Pentamidine-Analogue 6
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
25 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
314,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C31H32N4O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
492.61
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
314,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N=C(C1=CC=CC=C1)NC(C=C2)=CC=C2OCCCCCOC3=CC=C(NC(C4=CC=CC=C4)=N)C=C3
InChI
1S/C31H32N4O2/c32-30(24-10-4-1-5-11-24)34-26-14-18-28(19-15-26)36-22-8-3-9-23-37-29-20-16-27(17-21-29)35-31(33)25-12-6-2-7-13-25/h1-2,4-7,10-21H,3,8-9,22-23H2,(H2,32,34)(H2,33,35)
InChI key
PETGITKEGWIZEL-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
PA-6 (Pentamidine-Analogue 6) is a selective and potent IK1 (inward rectifier potassium current) inhibitor that terminates atrial fibrillation and does not cause ventricular arrhythmias in goat and dog models. PA-6 interacts with the cytoplasmic pore region of the KIR2.1 (KCNJ2) ion channel.
selective and potent IK1 (inward rectifier potassium current) inhibitor that terminates atrial fibrillation
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SML1355SML0989SML0539
PA-6 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML2185
PA-6
PHTPP ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML1355
PHTPP
H2L5186303 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0989
H2L5186303
T863 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0539
T863
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 25 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 15 mg/mL (clear solution)
color
white to beige
color
yellow to orange
color
white to beige
color
white to beige
PA-6 chemical structure and properties
-
-
-
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)