Vai a
36799
7-(Diethylamino)coumarin-3-carboxylic acid
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥98.0% (HPCE)
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
100 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
139,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H15NO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
261.27
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
6145963
139,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
product line
BioReagent
Quality Segment
assay
≥98.0% (HPCE)
mp
222-224 °C (dec.) (lit.)
solubility
DMF: soluble, DMSO: soluble
fluorescence
λex 409 nm; λem 473 nm in 0.1 M Tris pH 9.0
suitability
suitable for fluorescence
SMILES string
CCN(CC)c1ccc2C=C(C(O)=O)C(=O)Oc2c1
InChI
1S/C14H15NO4/c1-3-15(4-2)10-6-5-9-7-11(13(16)17)14(18)19-12(9)8-10/h5-8H,3-4H2,1-2H3,(H,16,17)
InChI key
WHCPTFFIERCDSB-UHFFFAOYSA-N
Application
7-(Diethylamino)coumarin-3-carboxylic acid (7-DCCA) may be used to study its photophysical properties in various solvents and solvent mixtures and as a fluorescent label for amine modification and protein conjugation
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Other Notes
Fluorescent label for amine modification and protein conjugation
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
218824693572301
suitability
suitable for fluorescence
suitability
suitable for fluorescence
suitability
suitable for fluorescence
suitability
suitable for fluorescence
fluorescence
λex 409 nm; λem 473 nm in 0.1 M Tris pH 9.0
fluorescence
λex 504 nm; λem 529 nm in 0.1 M Tris pH 8.0
fluorescence
λex 491 nm; λem 515 nm in 0.1 M Tris pH 9.0
fluorescence
λex 433 nm; λem 500 nm in 50 mM Tris pH 8.0; 40% glycerol
solubility
DMF: soluble, DMSO: soluble
solubility
DMF: soluble, DMSO: soluble, H2O: soluble (pH ≥ 5)
solubility
DMF: soluble, DMSO: soluble
solubility
DMSO: soluble, chloroform: soluble
assay
≥98.0% (HPCE)
assay
≥95% (TLC)
assay
≥90% (HPCE)
assay
≥97.0% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
mp
222-224 °C (dec.) (lit.)
mp
-
mp
-
mp
-
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)