Scegli un formato
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 5 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 328,00 € 278,80 € |
Informazioni su questo articolo
278,80 €
Prezzo di listino328,00 €Risparmia il 15%Nome del prodotto
7-Ethoxy-4-(trifluoromethyl)coumarin, ≥98% (TLC)
Quality Level
assay
≥98% (TLC)
form
powder
solubility
chloroform: 100 mg/mL, clear, colorless (Soluble in chloroform, methanol, and DMSO.)
fluorescence
λex 333 nm; λem 415 nm in methanol
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCOc1ccc2c(OC(=O)C=C2C(F)(F)F)c1
InChI
1S/C12H9F3O3/c1-2-17-7-3-4-8-9(12(13,14)15)6-11(16)18-10(8)5-7/h3-6H,2H2,1H3
InChI key
OLHOIERZAZMHGK-UHFFFAOYSA-N
Features and Benefits
Packaging
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (TLC) | assay ≥99% (TLC) | assay ≥98% (TLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| solubility chloroform: 100 mg/mL, clear, colorless (Soluble in chloroform, methanol, and DMSO.) | solubility acetone: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow | solubility chloroform: soluble 100 mg/mL, colorless to faintly yellow | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. −20°C | storage temp. room temp |
| fluorescence λex 333 nm; λem 415 nm in methanol | fluorescence λex 333 nm; λem 416 nm in methanol | fluorescence - | fluorescence - |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| T2803-5MG | 04061832910253 |