Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
1 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 143,00 € |
5 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 429,00 € |
10 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 793,00 € |
Informazioni su questo articolo
143,00 €
Nome del prodotto
Resorufin pentyl ether,
assay
≥98% (TLC)
Quality Segment
form
powder
solubility
acetonitrile: 0.95- 1.05 mg/mL, clear, orange
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCCCOc1ccc2N=C3C=CC(=O)C=C3Oc2c1
InChI
1S/C17H17NO3/c1-2-3-4-9-20-13-6-8-15-17(11-13)21-16-10-12(19)5-7-14(16)18-15/h5-8,10-11H,2-4,9H2,1H3
InChI key
ZPSOKQFFOYYPKC-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (TLC) | assay ≥98% (TLC) | assay ≥98.0% (HPLC) | assay ≥98% (TLC) |
| solubility acetonitrile: 0.95- 1.05 mg/mL, clear, orange | solubility chloroform: 9.80-10.20 mg/mL, clear, orange | solubility dichloromethane: 0.95-1.05 mg/mL, clear, orange to very deep orange | solubility chloroform: 9.80-10.20 mg/mL, clear, orange |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?