T2605
Soluzione Tripsina-EDTA
5X, sterile-filtered, BioReagent, suitable for cell culture, 2.5 g porcine trypsin and 0.2 g EDTA, 4Na per liter of Hanks′ Balanced Salt Solution with phenol red
Sinonimo/i:
Trypsin-EDTA solution
Livello qualitativo
Sterilità
sterile-filtered
Nome Commerciale
BioReagent
Concentrazione
5X
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
- Save Time - no more freeze or thaw cycles
- Save Space - store at 2-8°C and free up your freezer
- Does not need to be aliquoted
- Only the best for your cells - manufactured in GMP environment
Componenti
Nota sulla preparazione
Stoccaggio e stabilità
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Protocolli
StableCell™ Trypsin solutions are designed to perform cell detachment as standard trypsin solutions do, without the need to aliquot, freeze, and thaw. This saves significant time before passaging.
Contenuto correlato
Discover our primary human intrahepatic biliary epithelial cells, also known as cholangiocytes. Explore our plating and maintenance media formulations and protocol for culture.