Documenti fondamentali
T2299
Sigma-Aldrich
Thimerosal
~98% (HPLC)
Sinonimo/i:
Acido 2-(etilmercurio-mercapto)benzoico, Acido etilmercurio-tiosalicilico, Mercurio-([o-carbossifenil]tio)etil, Sodio etilmercurio-tiosalicilato
About This Item
Formula condensata:
2-(C2H5HgS)C6H4CO2Na
Numero CAS:
Peso molecolare:
404.81
Beilstein:
8169555
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
51101500
Saggio
~98% (HPLC)
Punto di fusione
234-237 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
[Na+].CC[Hg]Sc1ccccc1C([O-])=O
InChI
1S/C7H6O2S.C2H5.Hg.Na/c8-7(9)5-3-1-2-4-6(5)10;1-2;;/h1-4,10H,(H,8,9);1H2,2H3;;/q;;2*+1/p-2
RTKIYNMVFMVABJ-UHFFFAOYSA-L
Azioni biochim/fisiol
Il thimerosal è un reagente ossidante (tiolo) sulfidrilico in grado di inibire un′ampia varietà di proteine ed enzimi sulfidril-dipendenti, quali la metionina sintasi dipendente da PI3-chinasi, i recettori per il trasporto del glutammato e le ATPasi dipendenti da Na++K+.
Esclusione di responsabilità
For U.S. Customers: Contains mercury; Do not place in trash - dispose according to local, state, or federal laws.
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2 Oral
Organi bersaglio
Kidney
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Willeke M C van Roon-Mom et al.
BMC molecular biology, 9, 84-84 (2008-10-11)
Huntington's disease is a progressive autosomal dominant neurodegenerative disorder that is caused by a CAG repeat expansion in the HD or Huntington's disease gene. Although micro array studies on patient and animal tissue provide valuable information, the primary effect of
Yan Xu et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 54(1), 536-539 (2009-10-21)
The in vitro activity of thimerosal versus those of amphotericin B and natamycin was assessed against 244 ocular fungal isolates. The activity of thimerosal against Fusarium spp., Aspergillus spp., and Alternaria alternata was 256 times, 512 times, and 128 times