T1428
apo-Transferrin bovine
BioReagent, suitable for cell culture, ≥98%
Sinonimo/i:
Human serotransferrin
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
bovine
Nome Commerciale
BioReagent
Saggio
≥98%
Stato
powder
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Impurezze
iron, essentially free
Solubilità
H2O: 10 mg/mL
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
2-8°C
Informazioni sul gene
bovine ... TF(280705)
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)