Documenti fondamentali
SRP8007
Sigma-Aldrich
DLK2 (human): FC (human)
recombinant, expressed in HEK 293 cells, >90% (SDS-PAGE)
Sinonimo/i:
C1QTNF3, Epidermal growth factor-like protein 9, Protein delta homolog 2 (DLK-2)
Scegli un formato
10 μG
386,00 €
386,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 μG
386,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.32
386,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in HEK 293 cells
Saggio
>90% (SDS-PAGE)
Stato
liquid
PM
~70 kDa by SDS-PAGE
Confezionamento
pkg of 10 μg
Condizioni di stoccaggio
avoid repeated freeze/thaw cycles
Concentrazione
≥0.2 mg/mL
Impurezze
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
Colore
clear
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... DLK2(65989)
Descrizione generale
DLK2 regulates adipogenesis.
Stato fisico
Solution in PBS.
Altre note
Signal peptide and the extracellular domain of human DLK2 (aa 1-306) are fused at the C-terminus to the Fc portion of human IgG.
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)