Vai a
01-185
Vascular Endothelial Growth Factor human
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, liquid, suitable for cell culture
Sinonimo/i:
Fattore di crescita VEGF
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
10 μg
Disponibile per la spedizione OGGIdaMerck S.p.A
509,00 €
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.75
Biological source:
human
Recombinant:
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Form:
liquid
509,00 €
Disponibile per la spedizione OGGIDettagli
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Proteina VEGF, ricombinante umana, The human recombinant VEGF Protein is available in a 10 µg format.
biological source
human
Quality Segment
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
form
liquid
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
input
sample type neural stem cell(s)
sample type hematopoietic stem cell(s)
sample type mesenchymal stem cell(s)
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
-10 to -25°C
Gene Information
human ... VEGFA(7422)
General description
Origine del prodotto: DNA ricombinante espresso in cellule Sf9 infettate da baculovirus
Application
Saggio di proliferazione del VEGF
1. Prima dell'uso in questo test, mantenere le cellule HUVE in terreno F-12K integrato con 10% (v/v) FBS, 1% penicillina-streptomicina-glutammina, 0,1 mg/ml di eparina e 0,05 mg/ml di supplemento per la crescita delle cellule endoteliali (ECGS).
2. Per il dosaggio del VEGF, sottoporre a subcoltura le cellule HUVE in una piastra a 96 pozzetti a una densità di 4.000 cellule per pozzetto nel terreno di coltura per tutta la notte.
3. Aggiungere VEGF a una concentrazione finale di 0,2, 0,4, 0,8, 1,6, 3,2, 6,2, 12,5, 25 and 50 ng/ml. Aggiungere il diluente VEGF a una serie di pozzetti come controllo negativo.
4. Quattro giorni dopo, aggiungere 20 µl di reagente Cell Titer 96 Aqueous One Solution Reagent della Promega a ciascun pozzetto.
5. Incubare a 37 °C per 2 ore e leggere a 490 nm.
Physical form
10 µg di proteina VEGF è stata liofilizzata da un tampone contenente HEPES 25 mM e NaCl 150 mM a pH 7,0. Privo di vettore.
10 µg di proteina liofilizzata VEGF da tampone contenente HEPES 25 mM e NaCl 150 mM a pH 7,0. Privo di vettore.
Sterilizzazione con un filtro a membrana da 0,2 micron
Preparation Note
La polvere liofilizzata è stabile per alcune settimane a temperatura ambiente; è comunque preferibile la conservazione a -20 °C fino ad un massimo di 12 mesi dalla data di ricezione. Dopo una rapida centrifugata, ricostituire con acqua sterile o HEPES 25 mM e NaCl 150 mM a pH 7,0. Dopo la ricostituzione può essere conservato a 2°-8 °C per una settimana, ma se ne consigliano frazioni non diluite a -20 °C. Evitare cicli ripetuti di congelamento/scongelamento.
Questo prodotto è stabile agli acidi. Per mantenere la stabilità, diluire in TFA allo 0,1% o Hcl 4mM, contenente 25 µg di BSA per µg di VEGF. I reagenti riducenti (come il ditiotrietolo o il 2-mercaptoetanolo) inibiscono l'attività del VEGF.
Analysis Note
Testato regolarmente in un test di crescita di 5 giorni su cellule endoteliali della vena ombelicale umana
Saggio di proliferazione cellulare: l'attività biologica di questo lotto di VEGF è stata determinata dalla sua attività mitogena sulle cellule endoteliali della vena ombelicale umana (HUVEC) con una ED50 di circa 1,0 ng/mL. I risultati possono variare a seconda della linea cellulare utilizzata. Il VEGF stimola anche le cellule endoteliali di altre specie.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
01-10614-506-MSRP0391
PRMT9 human recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥30% (SDS-PAGE)
Sigma-Aldrich
SRP0391
PRMT9 human
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
recombinant
expressed in Saccharomyces cerevisiae
recombinant
expressed in Sf21 cells
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
biological source
human
biological source
human
biological source
human
biological source
human
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
technique(s)
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100, 300
Quality Level
-
form
liquid
form
liquid
form
-
form
aqueous solution
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-65 to -96°C
storage temp.
-
storage temp.
−70°C
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg