SRP6519
Lactoferrin from human milk
≥95% (SDS-PAGE)
Sinonimo/i:
Lactotransferrin, Talalactoferrin
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)