L4765
Lactoferrin from bovine colostrum
≥85% (SDS-PAGE)
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
bovine colostrum
Saggio
≥85% (SDS-PAGE)
Forma fisica
powder
PM
~90 kDa
tecniche
electrophoresis: suitable
ion chromatography: suitable
Impurezze
salt, essentially free
Solubilità
H2O: soluble 5 mg/mL
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
2-8°C
Informazioni sul gene
cow ... LTF(280846)
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3