L0520
Lactoferrin from human milk
≥85% (SDS-PAGE), lyophilized powder
Sinonimo/i:
Growth-inhibiting protein 12, Lactotransferrin, Talalactoferrin
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human milk
Saggio
≥85% (SDS-PAGE)
Forma fisica
lyophilized powder
PM
82.4 kDa
Composizione
Protein, ≥90% biuret
tecniche
microbiological culture: suitable
Solubilità
phosphate buffer: 1 mg/mL, clear to slightly hazy (0.01 M phosphate buffer, 0.0027 M potassium chloride and 0.137 M sodium chloride, pH 7.4, at 25 °C)
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C35H53N9O12/c1-16(2)27(43-33(53)23(14-26(47)48)41-25(46)15-38-29(49)18(5)39-31(51)21(36)13-24(37)45)34(54)40-19(6)30(50)42-22(12-20-10-8-7-9-11-20)32(52)44-28(17(3)4)35(55)56/h7-11,16-19,21-23,27-28H,12-15,36H2,1-6H3,(H2,37,45)(H,38,49)(H,39,51)(H,40,54)(H,41,46)(H,42,50)(H,43,53)(H,44,52)(H,47,48)(H,55,56)/t18-,19-,21-,22-,23-,27-,28-/m0/s1
QCBUWCQOKPLTDZ-PKRULZLPSA-N
Informazioni sul gene
human ... LTF(4057)
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Qualità
Nota sulla preparazione
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3