SRP6464
ApoJ/Clusterin human
recombinant, expressed in HEK 293 cells, ≥92% (SDS-PAGE)
Sinonimo/i:
AAG4, Apolipoprotein J, CLI, CLU, KUB1, MGC24903, SGP-2, SGP2, SP-40, TRPM-2, TRPM2
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in HEK 293 cells
Tag
6-His tagged (C-terminus)
Saggio
≥92% (SDS-PAGE)
Stato
lyophilized
PM
calculated mol wt 50.9 kDa
observed mol wt 34-37 kDa by SDS-PAGE
Confezionamento
pkg of 10 μg
pkg of 50 μg
Impurezze
<1 EU/μg endotoxin (LAL test)
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... CLU(1191)
Descrizione generale
Stato fisico
Ricostituzione
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)