SRP6373
Galectin-4 human
recombinant, expressed in E. coli, ≥95% (SDS-PAGE)
Sinonimo/i:
GAL4, L36LBP, LGALS4, Lactose-binding lectin 4
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in E. coli
Saggio
≥95% (SDS-PAGE)
Forma fisica
liquid
PM
38.1 kDa (343 aa, 1-323 aa + His Tag.)
Confezionamento
pkg of 100 μg
Concentrazione
1 mg/mL
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... LGALS4(3960)
Descrizione generale
Stato fisico
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Articoli
Find the right lectin for your research with our lectin selection guide, organized by lectin source/species, carbohydrate specificity, blood group specificity, and more.