810346C
Avanti
18:0 Cy5.5 PE
Avanti Research™ - A Croda Brand 810346C
Sinonimo/i:
1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-(Cyanine 5.5)
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
>99% (TLC)
Forma fisica
liquid
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mL (810346C-1mg)
pkg of 5 × 1 mL (810346C-5mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 810346C
Concentrazione
1 mg/mL (810346C-1mg)
1 mg/mL (810346C-5mg)
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Liver,Kidney
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash