SRP6091
FKBP1a/FKBP12 human
recombinant, expressed in E. coli, ≥95% (SDS-PAGE)
Sinonimo/i:
12 kDa FK506-binding protein, Calstabin-1, FK506 binding protein 1a, Immunophilin FKBP12, PPIase FKBP1A
Scegli un formato
547,00 €
Scegli un formato
About This Item
547,00 €
Prodotti consigliati
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in E. coli
Saggio
≥95% (SDS-PAGE)
Stato
liquid
PM
14.1 kDa
Confezionamento
pkg of 100 μg
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... FKBP1A(2280)
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Nota sulla preparazione
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)