SRP5252
PKC-δ, active, GST tagged human
PRECISIO®, recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Sinonimo/i:
MAY1, MGC49908, PRKCD, nPKC-delta
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Nome Commerciale
PRECISIO®
Saggio
≥70% (SDS-PAGE)
Forma fisica
buffered aqueous glycerol solution
Attività specifica
213-388 nmol/min·mg
PM
~104 kDa
N° accesso NCBI
applicazioni
cell analysis
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... PRKCD(5580)
Stato fisico
Nota sulla preparazione
WGK 1