P5704
Monoclonal Anti-Protein Kinase C (PKC) antibody produced in mouse
clone MC5, ascites fluid
Sinonimo/i:
Monoclonal Anti-Protein Kinase C, Anti-PKC
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
MC5, monoclonal
PM
antigen 80 kDa
contiene
15 mM sodium azide
Reattività contro le specie
rat, bovine, mouse, human
tecniche
immunohistochemistry (frozen sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
microarray: suitable
western blot: 1:500 using rat brain cytosol preparation
Isotipo
IgG2a
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PRKCB(5579) , PRKCZ(5590)
mouse ... Prkcb(18751) , Prkcc(18752)
rat ... Prkcb(25023) , Prkcg(24681)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Esclusione di responsabilità
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
behavioral ability and analgesic effects on rats with neuropathic
pain and expression of protein kinase C in the spinal dorsal horn