Yes, as indicated in the 'PROPERTIES' section, this kit may be used for the determination of Alkaline Phosphatase activity in mesenchymal stem cells.
SCR004
Kit di rivelazione della fosfatasi alcalina
This Alkaline Phosphatase Detection Kit is a specific & sensitive tool for the phenotypic assessment of Embryonic Stem (ES) cell differentiation by the determination of AP activity.
Sinonimo/i:
ALP Stain, Alkaline Phosphtase Stem Cell Staining Kit, Stem Cell AP Staining Kit
Scegli un formato
298,00 €
A magazzinoDettagli
Scegli un formato
About This Item
298,00 €
A magazzinoDettagli
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
mammals
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
cell culture | stem cell: suitable
input
sample type cardiac stem cell(s)
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
sample type hematopoietic stem cell(s)
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type neural stem cell(s)
sample type epithelial cells
sample type pancreatic stem cell(s)
sample type mesenchymal stem cell(s)
sample type: human embryonic stem cell(s)
Condizioni di spedizione
wet ice
Descrizione generale
Applicazioni
Ricerca su cellule staminali
Il Kit di Millipore per la rivelazione della fosfatasi alcalina (N° Cat. SCR004) permette di valutare in modo specifico e sensibile la differenziazione fenotipica delle cellule ES sulla base dell′attività della AP.
A parte, Millipore mette a disposizione gli anticorpi monoclonali anti-TRA-2-49 (N° Cat. MAB4349) e anti-TRA-2-54 (N° Cat. MAB4354), che consentono la rilevazione dell'isozima epatico/osseo e renale dell'AP espresso dalle cellule ES. In citometria a flusso, questi reagenti permettono di valutare quantitativamente l'espressione di AP da parte delle cellule ES [7].
Solo per scopi di ricerca, non per uso in procedure diagnostiche
Componenti
Soluzione di naftolo AS-BI fosfato (4 mg/mL9 in tampone AMPD (2 mol/L), pH 9,5 (N° Comp. 90234). Un flaconcino da 15 mL.
Stoccaggio e stabilità
Se conservati a 2-8 ºC, i componenti del kit sono stabili fino alla data di scadenza. Non congelare e non esporre a temperature elevate. Dopo la data di scadenza, scartare i reagenti rimasti.
Note legali
Esclusione di responsabilità
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
I clienti hanno visto anche
Articoli
Read types of stem cells including multipotent stem cells, Pluripotent stem cells and iPSCs and their applications in basic stem cell research, stem cell therapy and disease modelling
Protocolli
Step-by-step stem cell culture protocols for human induced pluripotent stem cells (iPSCs) including ips cell thawing, expanding, freezing and characterizing.
This page covers the indirect co-culture of embryonic stem cells with embryonic fibroblasts.
-
Can I use it for mesenchimal stem cells
1 risposta-