Documenti fondamentali
SCP0227
Sigma-Aldrich
Protein Kinase C Substrate
Scegli un formato
1 MG
182,00 €
182,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 MG
182,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C51H100N22O11
Peso molecolare:
1197.48
Codice UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.32
182,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
lyophilized
Composizione
Peptide Content, ≥65%
Condizioni di stoccaggio
protect from light
Temperatura di conservazione
−20°C
Amino Acid Sequence
Val-Arg-Lys-Arg-Thr-Leu-Arg-Arg-Leu
Applicazioni
VRKRTLRRL is used as a general purpose protein kinase substrate.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)