SRP4902
Adiponectin from mouse
recombinant, expressed in E. coli, ≥90% (SDS-PAGE)
Sinonimo/i:
ACDC, APM-1, Acrp30, AdipoQ, GBP-28
Scegli un formato
339,00 €
Scegli un formato
About This Item
339,00 €
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Ricombinante
expressed in E. coli
Saggio
≥90% (SDS-PAGE)
Stato
lyophilized
PM
~30 kDa
Confezionamento
pkg of 25 μg
Condizioni di stoccaggio
avoid repeated freeze/thaw cycles
Impurezze
endotoxin, tested
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
mouse ... Adipoq(11450)
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Ricostituzione
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
Lipid Induced Insulin Resistance