AB3269P
Anti-Adiponectin Antibody
Chemicon®, from rabbit
Sinonimo/i:
Acrp30, AdipoQ, apM1, GBP28
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
mouse
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
ELISA: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ADIPOQ(9370)
Specificità
SPECIES REACTIVITIES:
There is weak reactivity with rat. Reactivity with other species has not been confirmed.
Immunogeno
Applicazioni
Metabolism
Lipid Metabolism & Weight Regulation
ELISA, direct and indirect: 1:5,000-1:10,000.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Linkage
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2