Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
96 wells | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 539,00 € |
Informazioni su questo articolo
sample type serum
sample type plasma
sample type urine
539,00 €
species reactivity
human
packaging
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
technique(s)
ELISA: suitable
input
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum
sample type plasma
sample type urine
assay range
inter-assay cv: <10%
intra-assay cv: <12%
sensitivity: 0.6 ng/mL
detection method
colorimetric
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... IFNA1(3439)
General description
Application
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Other Notes
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description for serum, plasma, cell culture supernatants and urine | description for cell culture supernatants, plasma, and serum samples | description for cell culture supernatants, plasma, and serum samples | description for serum, plasma and cell culture supernatants |
| Gene Information human ... IFNA1(3439) | Gene Information - | Gene Information - | Gene Information canine ... IFNG(403801) |
| species reactivity human | species reactivity bovine | species reactivity porcine | species reactivity canine |
| input sample type cell culture supernatant(s) | input - | input - | input sample type serum |
| assay range inter-assay cv: <10% | assay range inter-assay cv: <12% | assay range inter-assay cv: <12% | assay range inter-assay cv: <10% |
| detection method colorimetric | detection method - | detection method - | detection method colorimetric |
| technique(s) ELISA: suitable | technique(s) ELISA: suitable | technique(s) ELISA: suitable | technique(s) ELISA: suitable |
I componenti del kit sono disponibili anche separatamente
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?