SRP3325
Uterglobin Peptide
≥98% (HPLC), human recombinant, expressed in E. coli
Sinonimo/i:
Clara cell phospholipid-binding protein, Secretoglobin family 1A member 1, Urinary protein 1
Scegli un formato
320,00 €
Scegli un formato
About This Item
320,00 €
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
UTERGLOBULIN human, recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC)
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in E. coli
Saggio
≥98% (HPLC)
≥98% (SDS-PAGE)
Stato
lyophilized
PM
8.0 kDa
Confezionamento
pkg of 50 μg
Impurezze
endotoxin, tested
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... SCGB1A1(7356)
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Ricostituzione
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)