SRP3261
FGF-4 human
Animal-component free, recombinant, expressed in E. coli, ≥95% (SDS-PAGE), ≥95% (HPLC)
Sinonimo/i:
HBGF-4, HST-1, transforming protein KS3
Scegli un formato
402,00 €
Scegli un formato
About This Item
402,00 €
Prodotti consigliati
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in E. coli
Saggio
≥95% (HPLC)
≥95% (SDS-PAGE)
Stato
lyophilized
Potenza
≥0.5 ng/mL
PM
19.7 kDa
Confezionamento
pkg of 25 μg
Impurezze
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
Colore
white to off-white
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... FGF4(2249)
Descrizione generale
Applicazioni
- FGF-4 human has been used to study the effect of FGF4 on the differentiation of PDMCs (placenta-derived multipotent cells) into hepatocyte-like cells.[4]
- It has been used as a growth factor to study the proliferation and differentiation of human bone marrow mesenchymal stem cells (hMSCs) to chondrocytes.[5]
- It has been used to study hepatic differentiation.[6]
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Ricostituzione
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)