H7416
Interleukin-6 human
IL-6, recombinant, expressed in HEK 293 cells, suitable for cell culture
Sinonimo/i:
IL-6
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human
Livello qualitativo
Ricombinante
expressed in HEK 293 cells
Saggio
≥95% (SDS-PAGE)
Forma fisica
lyophilized powder
Potenza
≤2.0 ng/mL ED50
Qualità
endotoxin tested
PM
dimer 26-30 kDa (glycosylated)
Confezionamento
pkg of 10 μg
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Impurezze
≤1.00 EU/μg
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... IL6(3569)
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Nota sulla preparazione
Risultati analitici
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
I clienti hanno visto anche
Articoli
Role of growth factors in stem cell differentiation and various growth factors for your research at sigmaaldrich.com
Lipid Induced Insulin Resistance