SRP0681
PDKTIDE
≥95% (HPLC)
Saggio
≥95% (HPLC)
Forma fisica
lyophilized powder
PM
4771.36
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Azioni biochim/fisiol
The 39 amino acids of PDKtide peptide sequence (KTFCGTPEYLAPEVRREPRILSEEEQEMFRDFDYIADWC) is derived from two human proteins: residues 1-14 are based on AKT1 (307-320) and residues 16-39 are based on PKN2/PRK2 (961-984).
Sequenza
KTFCGTPEYLAPEVRREPRILSEEEQEMFRDFDYIADWC
Ricostituzione
Reconstitute in 25 mM Tris-HCl, pH 7.5 solution to a final concentration of 1mg/mL.
Stoccaggio e stabilità
Store diluted product in aliquots at -20°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3