Documenti fondamentali
SRP0475
Sigma-Aldrich
TAF1 (1519-1651) human
recombinant, expressed in E. coli, ≥90% (SDS-PAGE)
Sinonimo/i:
DYT3, KAT4, TAF1 RNA polymerase II, TATA box binding protein (TBP)-associated factor, 250 kDa, TAF2ADYT3/TAF1
Scegli un formato
100 μG
711,00 €
711,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
711,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.32
711,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in E. coli
Saggio
≥90% (SDS-PAGE)
Stato
aqueous solution
PM
16.4 kDa
Confezionamento
pkg of 100 μg
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... TAF1(6872)
Descrizione generale
Human Bromodomain TAF1 (GenBank Accession No. NM_004606) amino acids 1519 – 1651 with N-terminal HIS-tag, MW = 16.4 kDa, expressed in an E. coli expression system.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
W Sako et al.
Neuroscience, 189, 100-107 (2011-05-28)
The neuron-specific isoform of the TAF1 gene (N-TAF1) is thought to be involved in the pathogenesis of DYT3 dystonia, which leads to progressive neurodegeneration in the striatum. To determine the expression pattern of N-TAF1 transcripts, we developed a specific monoclonal