AV32473
Anti-TAF1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Anti-BA2R, Anti-CCG1, Anti-CCGS, Anti-DYT3, Anti-KAT4, Anti-NSCL2, Anti-OF, Anti-TAF1 RNA polymerase II, TATA box binding protein (TBP)-associated factor, 250 kDa
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
215 kDa
Reattività contro le specie
bovine, dog, rat, pig, human, rabbit
Concentrazione
0.5 mg - 1 mg/mL
tecniche
ChIP: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TAF1(6872)
Descrizione generale
Rabbit Anti-TAF1 antibody recognizes canine, human, mouse, and rat TAF1.
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Sequenza
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 3