SRP0351
PDGFRb active human
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE)
Sinonimo/i:
CD140B, JTK12, platelet-derived growth factor receptor, beta polypeptide
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Saggio
≥70% (SDS-PAGE)
Stato
aqueous solution
PM
62 kDa
Confezionamento
pkg of 10 μg
tecniche
activity assay: suitable
inhibition assay: suitable
Solubilità
soluble
water: soluble
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... PDGFRB(5159)
Descrizione generale
Human PDGFRbeta (GenBank Accession No. NM_002609), cytoplasmic domain, amino acids 558-1106 (end) with N-terminal His-tag, MW= 62 kDa, expressed in Sf9 cells via a Baculovirus expression system.
Platelet-derived growth factor receptor (PDGFR) belongs to subclass III of receptor tyrosine kinases.[1] The PDGFR exists as two isoforms, PDGFa and PDGFb-receptors, consisting of five extracellular immunoglobulin (Ig) loops and an intracellular tyrosine kinase (TK) domain. [2]
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)