SRP0288
ATP Citrate Lyase Active human
recombinant, expressed in baculovirus, ≥90% (SDS-PAGE)
Sinonimo/i:
ACLY, ATP-citrate synthase, ATPCL, CLATP
Scegli un formato
737,00 €
Scegli un formato
About This Item
737,00 €
Prodotti consigliati
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Definizione di unità
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
Fatty acid synthesis supports cancer cell proliferation, essential for membrane generation, protein modification, and bioenergetics.