Documenti
SRP0184
Sigma-Aldrich
Aha1 Active human
recombinant, expressed in E. coli, ≥90% (SDS-PAGE)
Sinonimo/i:
AHA1, AHSA1, Activator of heat shock 90kDa protein ATPase homolog 1
About This Item
Codice UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.77
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in E. coli
Saggio
≥90% (SDS-PAGE)
Forma fisica
aqueous solution
PM
38 kDa
Confezionamento
pkg of 200 μg
Condizioni di stoccaggio
avoid repeated freeze/thaw cycles
Concentrazione
>0.02 mg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... AHSA1(10598)
Descrizione generale
Human recombinant full-length AHA1 with C-terminal HIS tag (GenBank Accession No. NM_012111), expressed in E. coli. MW = 38 kDa,
Applicazioni
ATPase activity assay for Hsp90alpha.
Stato fisico
Formulated in 25 mM Tris-HCl, pH 8.0, 100 mM NaCl, 0.05% Tween-20, 30% glycerol and 3 mM DTT.
Nota sulla preparazione
Thaw on ice. Upon first thaw, briefly spin tube containing enzyme to recover full content of the tube. Aliquot enzyme into single use aliquots. Store remaining undiluted enzyme in aliquots at -70°C. Note: Enzyme is very sensitive to freeze/thaw cycles.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1