A9978
AICAR
≥98% (HPLC), powder, AMPK activator
Sinonimo/i:
5-Aminoimidazole-4-carboxamide 1-β-D-ribofuranoside, Acadesine, N1-(β-D-Ribofuranosyl)-5-aminoimidazole-4-carboxamide
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
AICAR, ≥98% (HPLC), powder
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
tan
Punto di fusione
214-215 °C
Solubilità
H2O: >7 mg/mL
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
NC(=O)c1ncn([C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]2O)c1N
InChI
1S/C9H14N4O5/c10-7-4(8(11)17)12-2-13(7)9-6(16)5(15)3(1-14)18-9/h2-3,5-6,9,14-16H,1,10H2,(H2,11,17)/t3-,5-,6-,9-/m1/s1
RTRQQBHATOEIAF-UUOKFMHZSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Articoli
Discover Bioactive Small Molecules for Kinase Phosphatase Biology