Vai a
A6535
Apirasi
ATPase ≥200 units/mg protein, lyophilized powder
Sinonimo/i:
Adenosina 5′-difosfatasi, Adenosina 5′-trifosfatasi
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
100 units
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
237,00 €
200 units
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
406,00 €
1000 units
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
734,00 €
500 units
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
792,00 €
2000 units
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
1.320,00 €
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
232-569-8
MDL number:
Numero CE:
237,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
type
Grade VII
Quality Segment
form
lyophilized powder
ATPase activity
≥200 units/mg protein
secondary activity
≥50 % of base activity ADPase
composition
Protein, 25-60%
solubility
H2O: soluble 1.0 mg/mL
application(s)
diagnostic assay manufacturing
foreign activity
Acid Phosphatase ≤2% of base activity
storage temp.
−20°C
Application
In diverse varietà di S. tuberosum si trovano almeno due isoenzimi: uno con un rapporto ATPasi/ADPasi elevato (∼10) e un altro con un rapporto basso (∼1).
Reazione: ATP → ADP+Pi → AMP+2Pi.
L′apirasi è usata per idrolizzare i nucleosidi trifosfato e difosfato. Per l′idrolisi dei di- e trifosfati organici, il pH ottimale è 6, per i substrati inorganici il pH ottimale è 5,1. L′apirasi di Sigma è stata utilizzata negli studi di inibizione dell′aggregazione piastrinica [1].
Biochem/physiol Actions
L′apirasi è presente in tutti gli eucarioti e in alcuni procarioti. L′apirasi della patata svolge un ruolo cruciale nella regolazione della crescita e dello sviluppo. L′apirasi è coinvolta nell′inattivazione dell′ATP sinaptico come neurotrasmettitore dopo stimolazione nervosa e nell′inibizione dell′aggregazione piastrinica indotta dall′ADP per prevenire la trombosi [2]. Per l′attività sono necessari ioni metallici divalenti e l′attività ottimale si osserva con lo ione calcio a 5 mM.
Packaging
Venduto sulla base delle unità di ATPasi.
Physical form
Polvere liofilizzata parzialmente purificata contenente sali di tampone di succinato di potassio.
Preparation Note
Derivato della patata rossa
Other Notes
Questo grado ha un basso rapporto ATPasi/ADPasi.
Una unità libera 1,0 μmole di fosfato inorganico da ATP o ADP in un minuto a pH 6,5 e 30 °C.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SRE0019A7646A6410
Apirasi ATPase ≥200 units/mg protein, lyophilized powder
Sigma-Aldrich
A6535
Apirasi
Sigma-Aldrich
Sigma-Aldrich
SRE0019
Apirasi
Apirasi ATPase ≥60 units/mg protein, lyophilized powder (partially purified)
Sigma-Aldrich
A7646
Apirasi
Apirasi ATPase ≥200 units/mg protein, lyophilized powder
Sigma-Aldrich
A6410
Apirasi
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder (partially purified)
form
lyophilized powder
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
-
solubility
H2O: soluble 1.0 mg/mL
solubility
H2O: soluble 1.0 mg/mL
solubility
H2O: soluble 10 mg/mL, slightly hazy
solubility
H2O: soluble 1.0 mg/mL
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
foreign activity
Acid Phosphatase ≤2% of base activity
foreign activity
Acid Phosphatase ≤2% of base activity
foreign activity
Acid Phosphatase ≤5% of base activity
foreign activity
Acid Phosphatase ≤2% of base activity
Quality Level
300
Quality Level
400
Quality Level
200
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Apirasi
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)