Documenti fondamentali
SRP0165
Sigma-Aldrich
Metnase (SETMAR) human
recombinant, expressed in FreeStyle 293-F cells, ≥30% (SDS-PAGE)
Sinonimo/i:
SET domain and mariner transposase fusion gene, SETMAR, hsMar1
Scegli un formato
20 μG
711,00 €
711,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
20 μG
711,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.32
711,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in FreeStyle 293-F cells
Saggio
≥30% (SDS-PAGE)
Stato
aqueous solution
PM
77 kDa
Confezionamento
pkg of 20 μg
Produttore/marchio commerciale
Invitrogen
Concentrazione
>0.02 mg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... SETMAR(6419)
Descrizione generale
Human Metnase (SETMAR, or SET domain and mariner transposase fusion) (GenBank Accession No. NM_006515), amino acids 14-end, with N-terminal FLAG tag, MW = 77 kDa, expressed in FreeStyle 293-F cells.
Stato fisico
Formulated in 25 mM Tris-HCl, pH 8.0, 100 mM NaCl, 0.05% Tween-20, 100 μg/ml FLAG peptide, 20% glycerol and 3 mM DTT.
Nota sulla preparazione
Thaw on ice. Upon first thaw, briefly spin tube containing enzyme to recover full content of the tube. Aliquot enzyme into single use aliquots. Store remaining undiluted enzyme in aliquots at -70°C. Note: Enzyme is very sensitive to freeze/thaw cycles.
Note legali
FreeStyle is a trademark of Invitrogen Corp.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)