E0656
ER-27319
≥98% (HPLC), solid
Sinonimo/i:
10-(3-Aminopropyl)-3,4-dimethyl-9-acridone oxalate
Scegli un formato
222,00 €
Scegli un formato
About This Item
222,00 €
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
solid
Solubilità
DMSO: 28 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC(=O)C(O)=O.Cc1ccc2C(=O)c3ccccc3N(CCCN)c2c1C
InChI
1S/C18H20N2O.C2H2O4/c1-12-8-9-15-17(13(12)2)20(11-5-10-19)16-7-4-3-6-14(16)18(15)21;3-1(4)2(5)6/h3-4,6-9H,5,10-11,19H2,1-2H3;(H,3,4)(H,5,6)
IIELZHYJYZBSGG-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
Discover Bioactive Small Molecules for Kinase Phosphatase Biology