SRE0111
Heat-labile Cod Uracil-DNA Glycosylase
recombinant, expressed in E. coli, Triton-free
Sinonimo/i:
UDG, UNG
Scegli un formato
129,00 €
Scegli un formato
About This Item
129,00 €
Prodotti consigliati
Ricombinante
expressed in E. coli
Livello qualitativo
Composizione
Triton-free
Confezionamento
pkg of 100 U
pkg of 1000 U
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- Heat inactivation: The only UNG that is completely and irreversibly heat inactivated thus ensuring long-term sample integrity for subsequent post-PCR analysis such as cloning, sequencing or genotyping
- Cod UNG is not active on uracil in RNA.
- High sensitivity: Remove more than 108 copies of contaminating DNA without affecting the sensitivity (Cq) of the assay
- Simple protocol: Applying Cod UNG in a RT-PCR is done by a 5 min Cod UNG preincubation step at RT prior to the amplification reaction
Definizione di unità
Ricostituzione
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)