Merck
Tutte le immagini(8)
Documenti fondamentali
SRE0095
Sigma-Aldrich
βß-glucuronidasi
from limpets (Patella Vulgata), aqueous solution
Sinonimo/i:
βß-D-Glucuronide glucuronosohydrolase
Scegli un formato
10 ML
399,00 €
25 ML
925,00 €
50 ML
1.780,00 €
399,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 ML
399,00 €
25 ML
925,00 €
50 ML
1.780,00 €
About This Item
Numero CAS:
Classificazione EC (Enzyme Commission):
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.54
399,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Ricombinante
expressed in proprietary host
Livello qualitativo
Stato
aqueous solution
Concentrazione
300000-400000 units/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Categorie correlate
Applicazioni
Nuovo articolo tecnico che confronta le prestazioni di diversi enzimi
Maggiori informazioni riguardo ai dati generati recentemente da Sigma R&D per le seguenti applicazioni: l′ottimizzazione dell′idrolisi di diverse classi di farmaci utilizzando enzimi ottenuti da fonti differenti e utilizzo di un enzima purificato con cromatografia per ridurre l′effetto dell′attività esterasica che determina la della 6-MAM in morfina.
L′enzima della patella vulgata è considerato più efficace nell′idrolizzazione dei glucuronidi oppioidi rispetto agli enzimi di Helix pomatia, fegato bovino ed E. coli.
More on the suitability of this product for hydrolysis of different drug-glucuronide substrates is available at this page.
Caratteristiche e vantaggi
Formulated with a higher enzyme concentration for applications requiring ultra-fast hydrolysis rates. Recombinantly expressed and purified to eliminate MAM esterase activity (6-Monoacetylmorphine→morphine). Representative analysis at high enzyme titer (50 un/μL β-glucuronidase) was less than 1% conversion of 6-MAM to morphine after 4 hours at 60 °C.
Definizione di unità
One Sigma or modified Fishman unit will liberate 1.0 μg of phenolphthalein from phenolphthalein glucuronide per hr at 37 °C at pH 3.8 (30 min assay).
Stato fisico
Supplied as a solution in 100mM potassium acetate pH 5.2. It is free of detergents, carbohydrates or any other components that may interfere with sample preparation and analysis.
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Articoli
β-glucuronidase (GUS) enzymes are utilized to hydrolyze glucuronide (gluc) drug metabolites to the parent drug, facilitating analysis by LC-MS/MS.