Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
25 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 81,20 € |
100 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 285,00 € |
250 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 474,00 € |
1 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 1.440,00 € |
Informazioni su questo articolo
81,20 €
Nome del prodotto
Phenolphthalein β-D-glucuronide sodium salt, β-glucuronidase substrate
Quality Segment
assay
≥90% (TLC)
form
powder
solubility
H2O: soluble 5 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].O[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]([C@H]1O)C([O-])=O)Oc2ccc(cc2)C3(OC(=O)c4ccccc34)c5ccc(O)cc5
InChI
1S/C26H22O10.Na/c27-15-9-5-13(6-10-15)26(18-4-2-1-3-17(18)24(33)36-26)14-7-11-16(12-8-14)34-25-21(30)19(28)20(29)22(35-25)23(31)32;/h1-12,19-22,25,27-30H,(H,31,32);/q;+1/p-1/t19-,20-,21+,22-,25+,26?;/m0./s1
InChI key
GBLJULUMBNYFAK-PDFLYTMFSA-M
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥90% (TLC) | assay ≥97% (TLC) | assay ~95% | assay ≥98% (TLC) |
| solubility H2O: soluble 5 mg/mL | solubility H2O: soluble 100 mg/mL | solubility water: 50 mg/mL, clear, colorless to faint yellow or tan | solubility H2O: soluble 100 mg/mL, clear |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?