Documenti
SRE0053
Sigma-Aldrich
Lisostafina
Suitable for manufacturing of diagnostic kits and reagents., lyophilized powder
Sinonimo/i:
Glicilglicina endopeptidasi
About This Item
Numero CAS:
Classificazione EC (Enzyme Commission):
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.32
Origine biologica
bacterial (Staphylococcus sp.)
Livello qualitativo
Forma fisica
lyophilized powder
Attività specifica
≥500 units/mg protein
PM
26,926 Da
Composizione
protein, 50-70% biuret
Confezionamento
pkg of (package size sold on basis of mg protein)
Concentrazione
50—70% protein
Compatibilità
suitable for microbiological tests
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Lysostaphin is a glycylglycine endopeptidase. It is an important antibacterial enzyme.
Azioni biochim/fisiol
Lysostaphin has the ability to cleave both viable and heat-killed S. aureus cells. It is one of the major antibacterial agents for the staphylococci. Lysostaphin cleaves the cross-linking pentaglycine bridges in the cell walls of staphylococci. Thus it is considered as an antistaphylococcal therapeutic agent.
La lisostafina è una endopeptidasi zinco dipendente con un peso molecolare di circa 25 kDa. La lisostafina scinde i legami crociati della poliglicina nello strato di peptoglicano della parete cellulare di specie di Staphylococcus ; è risultata quindi utile per la lisi cellulare oltre che come potenziale agente terapeutico antimicrobico.
pH ottimale per l′attività: circa 7,5
Definizione di unità
One unit will reduce the turbidity (A620) of a suspension of Staphylococcus aureus cells from 0.250 to 0.125 in 10 min at pH7.5 at 37°C in a 6.0ml reaction mixture.
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 7
1 of 7
Mutanolisina 0.2 μm filtered, lyophilized powder, ≥4000 units/mg protein (biuret)
Sigma-Aldrich
M4782
Mutanolisina
Lisozima BioUltra, lyophilized powder, ≥98% (SDS-PAGE), ≥40,000 units/mg protein
Sigma-Aldrich
L4919
Lisozima
Liticasi lyophilized powder, ≥2,000 units/mg protein, Protein ≥20 % by biuret
Sigma-Aldrich
L2524
Liticasi
Lisozima powder or granules, ≥90 %, ≥39,000 units/mg protein
Sigma-Aldrich
L6876
Lisozima
Lysozyme from hen egg white
Roche
10837059001
Lysozyme
Lysostaphin disrupts Staphylococcus aureus and Staphylococcus epidermidis biofilms on artificial surfaces
Wu J A, et al.
Antimicrobial Agents and Chemotherapy, 47(11), 3407-3414 (2003)
Lysostaphin: a new bacteriolytic agent for the Staphylococcus
Schindler, Ch A and Schuhardt, VT
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 51(3), 414-421 (1964)