SAE0091
Lisostafina
free of DNA contaminants, ≥500 units/mg protein, lyophilized powder, suitable for Microbiome research
Sinonimo/i:
Glicilglicina endopeptidasi
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Lisostafina, free of DNA contaminants, suitable for Microbiome research, lyophilized powder, ≥500 units/mg protein
Origine biologica
microbial (Staphylococcus staphylotyticus)
Stato
lyophilized powder
Attività specifica
≥500 units/mg protein
PM
27 kDa
Caratteristiche
DNA free
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Applicazioni
Lysostaphin is a zinc metalloenzyme isolated from a bacterial culture of Staphylococcus staphylolyticus. It has specific lytic action against other Staphylococcus species, including S. aureus.1,2 Lysostaphin has
hexosaminidase, amidase, and endopeptidase activities. It cleaves polyglycine crosslinks in the cellular wall which leads to cell lysis of Staphylococcus species, but not of other bacterial genera. [Pharmaceuticals 2010, 3(4), 1139-1161]
Lysostaphin is a single polypeptide chain of 246 amino acids, a molecular mass of 26,926 Da, isoelectric point of 9.5, (5) and an activity pH optimum of 7.5.(6)
Azioni biochim/fisiol
pH ottimale per l′attività: circa 7,5
Definizione di unità
Stato fisico
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Articoli
Enzymatic cell lysis and protoplast prep processes demystified, revealing complex enzymatic reactions during sample preparation.