Documenti
L2524
Sigma-Aldrich
Liticasi
lyophilized powder, ≥2,000 units/mg protein, Protein ≥20 % by biuret
Sinonimo/i:
Enzima di lisi, Liticasi batterica
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.54
Origine biologica
bacterial (Arthrobacter luteus)
Livello qualitativo
Forma fisica
lyophilized powder
Attività specifica
≥2,000 units/mg protein
Composizione
Protein, ≥20% biuret
tecniche
cell based assay: suitable
Compatibilità
suitable for cell lysis
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
Temperatura di conservazione
−20°C
Applicazioni
La liticasi ottenuta da Arthrobacter luteus è stata usata per lisare la parete cellulare del micete per isolarne il DNA.
La liticasi ricavata da Arthrobacter luteus è stata impiegata:
  • per la trasformazione di cellule in sferoplasti
  • come componente di una soluzione di digestione per l'incubazione di cellule di lievito ai fini della digestione della parete cellulare
  • nell'idrolisi enzimatica del precipitato di micelio per la preparazione dei protoplasti
Azioni biochim/fisiol
L'enzima liticasi è spesso utilizzato nella ricerca sui miceti, in particolare per l'identificazione delle specie mediante tecniche basate sulla reazione a catena della polimerasi (PCR). È in grado di scindere i legami β (1→3) e β (1→4) tra le unità di glucosio. Il lisozima funge da indicatore della risposta dell'ospite mediata dai macrofagi, è correlato alla morte dei globuli bianchi e presenta un elevato tasso di turnover. Livelli elevati di lisozima sierico sono stati osservati in varie condizioni infiammatorie croniche, malattie infiammatorie intestinali, disturbi ematici e disturbi renali. Il lisozima di tipo c dall'albume d'uovo di gallina è comunemente usato come modello per lo studio della struttura e della funzione delle proteine. La muramidasi mostra principalmente un'attività battericida contro i batteri Gram-positivi. Il metodo descritto nel bollettino per la determinazione delle masse molecolari mediante cromatografia di filtrazione su gel è una versione modificata di tecniche esistenti già pubblicate. Gli standard proteici inclusi in questo kit possono essere compatibili con altri sistemi cromatografici come la cromatografia liquida ad alte prestazioni (HPLC). Tuttavia, alcuni sistemi tampone possono influenzare i volumi di eluizione dell'albumina e dell'anidrasi carbonica. Le proteine contenute in questo kit hanno masse molecolari comprese nell′intervallo tra 29 kDa e 699 kDa.
Le cellule di lievito sono difficili de lisare perché la loro parete cellulare può formare capsule o spore resistenti. L'estrazione del DNA dal lievito può avvenire utilizzando enzimi litici, come la liticasi, che inducono la formazione di sferoplasti parziali, che poi vengono lisati per ottenere il rilascio del DNA. La liticasi è preferibile per la digestione della parete cellulare di lievito, generando sferoplasti dai miceti per la successiva trasformazione. Ha attività β-(1-→3)-glucan-laminaripentaoidrolasica oltre ad attività β-(1→3)-glucanasica, proteasica e mannanasica. La liticasi si usa per cellule di lievito delle specie di Candida, Debaryomyces, Saccharomyces, Saccharomycopsis, Saccharomycodes, Eremotheciume Schwanniomyces.
La liticasi idrolizza il poli-β(1→3)-glucosio come ad esempio il glucano delle pareti cellulari del lievito.
Definizione di unità
Un′unità produce una ΔA800 di 0,001 al minuto a pH 7,5 a 25 °C usando una sospensione di lievito come substrato in 3 mL di miscela di reazione.
Stato fisico
Polvere liofilizzata parzialmente purificata contenente stabilizzatori e sali di tampone di fosfato di potassio
Altre note
Solo per fini di Ricerca & Sviluppo. Non adatto per impieghi farmacologici o domestici o per altri usi. Per informazioni sui pericoli e sulle pratiche di manipolazione sicura, consultare la scheda di sicurezza.
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
A protein transformation protocol for introducing yeast prion particles into yeast
Tanaka M, et al.
Methods in Enzymology, 470, 681-693 (2010)
Bing Zhai et al.
Nature medicine, 26(1), 59-64 (2020-01-08)
The intestinal microbiota is a complex community of bacteria, archaea, viruses, protists and fungi1,2. Although the composition of bacterial constituents has been linked to immune homeostasis and infectious susceptibility3-7, the role of non-bacterial constituents and cross-kingdom microbial interactions in these
Daniel Zenklusen et al.
Nature structural & molecular biology, 15(12), 1263-1271 (2008-11-18)
Proper execution of transcriptional programs is a key requirement of gene expression regulation, demanding accurate control of timing and amplitude. How precisely the transcription machinery fulfills this task is not known. Using an in situ hybridization approach that detects single
Hagen Frickmann et al.
BMC microbiology, 19(1), 75-75 (2019-04-10)
The potential of next-generation sequencing (NGS) for hypothesis-free pathogen diagnosis from (poly-)microbially contaminated, formalin-fixed, paraffin embedded tissue samples from patients with invasive fungal infections and amebiasis was investigated. Samples from patients with chromoblastomycosis (n = 3), coccidioidomycosis (n = 2), histoplasmosis (n = 4), histoplasmosis or
Irina Leonardi et al.
Cell host & microbe, 27(5), 823-829 (2020-04-17)
Fecal microbiota transplantation (FMT) targeting gut microbiota has recently been successfully applied to ulcerative colitis. However, only a subset of patients responds to FMT, and there is a pressing need for biomarkers of responsiveness. Fungi (the mycobiota) represent a highly
Protocolli
This procedure may be used for the determination of Lyticase activity using Baker’s yeast as the substrate.