Documenti
SRE0007
Sigma-Aldrich
Mutanolisina
Suitable for manufacturing of diagnostic kits and reagents, ≥4000 units/mg protein (biuret)
Sinonimo/i:
Mutanolysin
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.54
Origine biologica
bacterial (Streptomyces globisporus)
Livello qualitativo
Forma fisica
lyophilized powder
Attività specifica
≥4000 units/mg protein (biuret)
PM
23 kDa
Concentrazione
≥40% protein
Compatibilità
suitable for cell lysis
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Mutanolysin from Streptomyces globisporus consists of two main lytic enzymes and may be a useful agent for dental caries control
Applicazioni
Fornisce una delicata lisi cellulare per l′isolamento di biomolecole facilmente degradabili e di RNA dai batteri. È stata usata nella formazione di sferoplasti per l′isolamento del DNA.
Azioni biochim/fisiol
La mutanolisina è una N-acetilmuramidasi. Come il lisozima, è un enzima muralitico che scinde il legame β-N-acetilmuramil-(1→4)-N-acetilglucosamina del polimero peptidoglicano-polisaccaride della parete cellulare batterica. Le frazioni carbossi-terminali sono coinvolte nel riconoscimento e nel legame dei polimeri unici della parete cellulare. La mutanolisina esegue la lisi di Listeria e di altri batteri gram positivi come Lactobacillus e Lactococcus.
Definizione di unità
One unit will produce a ΔA600 of 0.01 per minute at pH 6.0 at 37 °C in a 1 mL volume using a suspension of Streptococcus faecalis cell wall as substrate.
Stato fisico
Lyophilized powder containing Ficoll® and sodium succinate buffer salts
Note legali
Ficoll is a registered trademark of Cytiva
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Lisostafina lyophilized powder, Protein 50-70 % by biuret, ≥500 units/mg protein
Sigma-Aldrich
L7386
Lisostafina
Liticasi free of DNA contaminants, suitable for Microbiome research, ≥2000 units/mg protein, lyophilized powder
Sigma-Aldrich
SAE0098
Liticasi
Lisozima powder or granules, ≥90 %, ≥39,000 units/mg protein
Sigma-Aldrich
L6876
Lisozima