Documenti fondamentali
SML3590
Sigma-Aldrich
Benzonatate
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
4-​(Butylamino)​-benzoic acid 3,​6,​9,​12,​15,​18,​21,​24,​27-​nonaoxaoctacos-​1-​yl ester
Scegli un formato
10 MG
95,60 €
50 MG
385,00 €
95,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 MG
95,60 €
50 MG
385,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C30H53NO11
Numero CAS:
Peso molecolare:
603.74
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.25
95,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
oil
Condizioni di stoccaggio
desiccated
Colore
colorless to orange
Temperatura di conservazione
-10 to -25°C
Stringa SMILE
N(CCCC)c1ccc(cc1)C(=O)OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC
InChI
1S/C30H53NO11/c1-3-4-9-31-29-7-5-28(6-8-29)30(32)42-27-26-41-25-24-40-23-22-39-21-20-38-19-18-37-17-16-36-15-14-35-13-12-34-11-10-33-2/h5-8,31H,3-4,9-27H2,1-2H3
MAFMQEKGGFWBAB-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Antitussive drug
Benzonatate is a non-narcotic antitussive medication with sodium channel-blocking properties. Benzonatate is a ligand of both central and peripheral respiratory mucosal stretch receptors.
Avvertenza
Hygroscopic
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Use of a nonnarcotic antitussive for severe, treatment-resistant oral ulcers.
Melissa Danesh et al.
Journal of the American Academy of Dermatology, 72(6), e159-e159 (2015-05-20)
Mark L Winter et al.
Journal of medical toxicology : official journal of the American College of Medical Toxicology, 6(4), 398-402 (2010-05-22)
Little has been published on benzonatate ingestion, with the few case reports suggesting significant risk of seizures after poisoning. A 7-year retrospective review of all single substance ingestion of benzonatate reported to the National Poison Center Database System (NPDS) from