54920
(R)-3-Hydroxybutyric acid
≥98.0% (T)
Sinonimo/i:
(3R)-3-Hydroxybutanoic acid, (3R)-Hydroxybutyrate, 3R-Hydroxybutanoic acid, D-β-Hydroxybutyrate
Saggio
≥98.0% (T)
Forma fisica
solid
Attività ottica
[α]20/D −25±1°, c = 6% in H2O
Punto di fusione
49-50 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C[C@@H](O)CC(O)=O
InChI
1S/C4H8O3/c1-3(5)2-4(6)7/h3,5H,2H2,1H3,(H,6,7)/t3-/m1/s1
WHBMMWSBFZVSSR-GSVOUGTGSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Altre note
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
I clienti hanno visto anche
Chromatograms
suitable for GCIl team dei nostri ricercatori vanta grande esperienza in tutte le aree della ricerca quali Life Science, scienza dei materiali, sintesi chimica, cromatografia, discipline analitiche, ecc..
Contatta l'Assistenza Tecnica.