SML3368
CP-673451
≥95% (HPLC)
Sinonimo/i:
1-[2-[5-(2-Methoxyethoxy)-1H-benzimidazol-1-yl]-8-quinolinyl]-4-piperidinamine, 1-[2-[5-(2-Methoxyethoxy)benzimidazol-1-yl]quinolin-8-yl]piperidin-4-ylamine, CP 673,451, CP 673451, CP-673,451, CP673,451, CP673451
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
N5(CCC(CC5)N)c1c2nc(ccc2ccc1)[n]3c4c(nc3)cc(cc4)OCCOC
InChI
1S/C24H27N5O2/c1-30-13-14-31-19-6-7-21-20(15-19)26-16-29(21)23-8-5-17-3-2-4-22(24(17)27-23)28-11-9-18(25)10-12-28/h2-8,15-16,18H,9-14,25H2,1H3
DEEOXSOLTLIWMG-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)