662035
U-73122
≥98% (HPLC), solid, agonist-induced phospholipase C activation inhibitor, Calbiochem®
Sinonimo/i:
U-73122, 1-[6-((17β-3-Methoxyestra-1,3,5(10)-trien-17-yl)amino)hexyl]-1H-pyrrole-2,5-dione
Scegli un formato
205,00 €
Spedizione prevista il23 aprile 2025Dettagli
Scegli un formato
About This Item
205,00 €
Spedizione prevista il23 aprile 2025Dettagli
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
U-73122, U-73122, CAS 112648-68-7, inhibits agonist-induced phospholipase C activation (IC50 = 1-2.1 µM) in human platelets and neutrophils.
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Colore
off-white
Solubilità
anhydrous DMSO: 1 mg/mL
chloroform: 3 mg/mL
anhydrous ethanol: 500 μg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
10-30°C
Stringa SMILE
N5(C(=O)C=CC5=O)CCCCCCN[C@@H]1[C@@]2([C@H]([C@H]3[C@H](CC2)c4c(cc(cc4)OC)CC3)CC1)C
InChI
1S/C29H40N2O3/c1-29-16-15-23-22-10-8-21(34-2)19-20(22)7-9-24(23)25(29)11-12-26(29)30-17-5-3-4-6-18-31-27(32)13-14-28(31)33/h8,10,13-14,19,23-26,30H,3-7,9,11-12,15-18H2,1-2H3/t23-,24-,25+,26+,29+/m1/s1
LUFAORPFSVMJIW-ZRJUGLEFSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Agonist-induced phospholipase C activation
Attenzione
Nota sulla preparazione
Ricostituzione
Altre note
Smith, R.J., et al. 1996. J. Pharmacol. Exp. Ther.278, 320.
Tatrai, A., et al. 1994. Biochim. Biophys. Acta 1224, 595.
Wang, X.D., et al. 1994. Biochim. Biophys. Acta1223, 101.
Bleasdale, J.E., and Fisher, S.K. 1993. Neuroprotocols: A Companion to Methods in Neurosci. 3, 125.
Wu, H., et al. 1992. Biochemistry31, 3370.
Yule, D.I., and Williams, J.A. 1992. J. Biol. Chem.267, 13830.
Thompson, A.K., et al. 1991. J. Biol. Chem.266, 23856.
WGK 3