H4914
Honokiol
≥98% (HPLC), powder
Sinonimo/i:
5,3′-Diallyl-2,4′-dihydroxybiphenyl, NSC 293100
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Condizioni di stoccaggio
desiccated
Solubilità
DMSO: 36 mg/mL
Spettro attività antibiotica
Gram-positive bacteria
neoplastics
Modalità d’azione
DNA synthesis | interferes
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Oc1ccc(cc1CC=C)-c2cc(CC=C)ccc2O
InChI
1S/C18H18O2/c1-3-5-13-7-9-18(20)16(11-13)14-8-10-17(19)15(12-14)6-4-2/h3-4,7-12,19-20H,1-2,5-6H2
FVYXIJYOAGAUQK-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- to study its effects on plasmid hSirt3102-399 deacetylation activity
- as an antioxidant to study its cytoprotective role in human ovarian cancer cells (SKOV-3) and Chinese hamster ovary cells (CHOK1)
- to explore its effects on oxidative stress and mitochondrial dysfunction via a sirt3-dependent manner
- for intracerebroventricular (ICV) cannulation
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
I clienti hanno visto anche
Articoli
Chronic inflammation is an underlying factor in the development and progression of many of the chronic diseases of aging, such as arthritis, atherosclerosis, diabetes, and cancer.
Cell cycle phases (G1, S, G2, M) regulate cell growth, DNA replication, and division in proliferating cells.
Apoptosis regulation involves multiple pathways and molecules for cellular homeostasis.