SML3325
Sob-AM2
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
2-[4-[[4-Hydroxy-3-(1-methylethyl)phenyl]methyl]-3,5-dimethylphenoxy]-N-methylacetamide
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(C1=C(C=CC(CC2=C(C=C(C=C2C)OCC(NC)=O)C)=C1)O)C
InChI
1S/C21H27NO3/c1-13(2)18-10-16(6-7-20(18)23)11-19-14(3)8-17(9-15(19)4)25-12-21(24)22-5/h6-10,13,23H,11-12H2,1-5H3,(H,22,24)
UWVFEENBJKSTRD-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)